Orders LinkContactUsLinkComponent
Precision saccharometers
Precision saccharometers
Balling hydrometer, –5 – +5 %, 0,1 %, 20 °C, 315 mm
Katalog # ALLA2900TC005/20QP
Leverandør:   Alla France
Precision saccharometers
Katalog # ALLA2900TC005/20QP
Leverandør:  Alla France
Precision saccharometers
Precision saccharometers
Balling hydrometer, –5 – +5 %, 0,1 %, 20 °C, 315 mm
Price
1.150,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Balling/ Brix precision saccharometers with red liquid filled thermometer.
Specifikationer
  • Beskrivelse:
    Balling hydrometer
  • Længde:
    315 mm
  • Seq:
    001
  • Kalibrerings temperatur:
    20 °C
  • Inddeling:
    0,1 %
  • Område:
    –5 – +5 %