Orders LinkContactUsLinkComponent
Saccharometers
Saccharometers
-5 - +5%, 0,1 %, 20 °C, 300 mm
  614-0257
Saccharometers
  614-0257
Saccharometers
Saccharometers
-5 - +5%, 0,1 %, 20 °C, 300 mm
572,00 kr
1 * 1 Items
These saccharometers are designed for reading below the meniscus.
  • Længde:
    300 mm
  • Seq:
    01
  • Kalibrerings temperatur:
    20 °C
  • Inddeling:
    0,1 %
  • Område:
    -5 - +5%