Density hydrometers, ASTM
0,950 - 1,000 g/ml, 0,0005 g/ml, 335 mm
Katalog # ALLA3510MC09560MQP
Leverandør: Alla France
Gå til:
Product Details & Documents
Specifikationer
- Længde:335 mm
- Seq:06
- Inddeling:0,0005 g/ml
- Område:0,950 - 1,000 g/ml