Density hydrometers, ASTM
1,450 - 1,500 g/ml, 0,0005 g/ml, 335 mm
Katalog # ALLA3510MC14560MQP
Leverandør: Alla France
Gå til:
Product Details & Documents
Specifikationer
- Længde:335 mm
- Seq:20
- Inddeling:0,0005 g/ml
- Område:1,450 - 1,500 g/ml