Orders LinkContactUsLinkComponent
Density hydrometers, ASTM
1,400 - 1,450 g/ml, 0,0005 g/ml, 335 mm
  ALLA3510MC14060MQP
Density hydrometers, ASTM
  ALLA3510MC14060MQP
Density hydrometers, ASTM
1,400 - 1,450 g/ml, 0,0005 g/ml, 335 mm
506,00 kr
1 * 1 Items
  • Længde:
    335 mm
  • Seq:
    18
  • Inddeling:
    0,0005 g/ml
  • Område:
    1,400 - 1,450 g/ml