Orders LinkContactUsLinkComponent
Density hydrometers, ASTM
Density hydrometers, ASTM
1,300 - 1,350 g/ml, 0,0005 g/ml, 335 mm
Katalog # ALLA3510MC13060MQP
Leverandør:   Alla France
Density hydrometers, ASTM
Katalog # ALLA3510MC13060MQP
Leverandør:  Alla France
Density hydrometers, ASTM
1,300 - 1,350 g/ml, 0,0005 g/ml, 335 mm
Price
506,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Specifikationer
  • Længde:
    335 mm
  • Seq:
    14
  • Inddeling:
    0,0005 g/ml
  • Område:
    1,300 - 1,350 g/ml