Density hydrometers, ASTM
1,100 - 1,150 g/ml, 0,001 g/ml, 335 mm
Katalog # ALLA3510MC11060MQP
Leverandør: Alla France
Gå til:
Product Details & Documents
Specifikationer
- Længde:335 mm
- Seq:10
- Inddeling:0,001 g/ml
- Område:1,100 - 1,150 g/ml