Orders LinkContactUsLinkComponent
Density hydrometers, ASTM
1,650 - 1,700 g/ml, 0,001 g/ml, 270 mm
  ALLA3510MC16560HQP
Density hydrometers, ASTM
  ALLA3510MC16560HQP
Density hydrometers, ASTM
1,650 - 1,700 g/ml, 0,001 g/ml, 270 mm
373,00 kr
1 * 1 Items
  • Længde:
    270 mm
  • Seq:
    24
  • Inddeling:
    0,001 g/ml
  • Område:
    1,650 - 1,700 g/ml