Orders LinkContactUsLinkComponent
Density hydrometers, ASTM
1,350 - 1,400 g/ml, 0,001 g/ml, 270 mm
  ALLA3510MC13560HQP
Density hydrometers, ASTM
  ALLA3510MC13560HQP
Density hydrometers, ASTM
1,350 - 1,400 g/ml, 0,001 g/ml, 270 mm
327,00 kr
1 * 1 Items
  • Længde:
    270 mm
  • Seq:
    15
  • Inddeling:
    0,001 g/ml
  • Område:
    1,350 - 1,400 g/ml