Orders LinkContactUsLinkComponent
Density hydrometers, ASTM
1,200 - 1,250 g/ml, 0,001 g/ml, 270 mm
Katalog # ALLA3510MC12060MQP
Leverandør:   Alla France
Density hydrometers, ASTM
Katalog # ALLA3510MC12060MQP
Leverandør:  Alla France
Density hydrometers, ASTM
1,200 - 1,250 g/ml, 0,001 g/ml, 270 mm
Price
315,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Specifikationer
  • Længde:
    270 mm
  • Seq:
    11
  • Inddeling:
    0,001 g/ml
  • Område:
    1,200 - 1,250 g/ml