Density hydrometers, ASTM
1,050 - 1,100 g/ml, 0,001 g/ml, 270 mm
Katalog # ALLA3510MC10560MQP
Leverandør: Alla France
Gå til:
Product Details & Documents
Specifikationer
- Længde:270 mm
- Seq:09
- Inddeling:0,001 g/ml
- Område:1,050 - 1,100 g/ml