Density hydrometers, ASTM
1,000 - 1,050 g/ml, 0,001 g/ml, 270 mm
Katalog # ALLA3510MC10060MQP
Leverandør: Alla France
Gå til:
Product Details & Documents
Specifikationer
- Længde:270 mm
- Seq:08
- Inddeling:0,001 g/ml
- Område:1,000 - 1,050 g/ml