Density hydrometers, ASTM
0,800 - 0,850 g/ml, 0,001 g/ml, 270 mm
Katalog # ALLA3510MC08060BQP
Leverandør: Alla France
Gå til:
Product Details & Documents
Specifikationer
- Længde:270 mm
- Seq:04
- Inddeling:0,001 g/ml
- Område:0,800 - 0,850 g/ml