Orders LinkContactUsLinkComponent
Baumé hydrometers
55 - 65, 0,1, 300 mm
  ALLA0050FG065/15QP
Baumé hydrometers
  ALLA0050FG065/15QP
Baumé hydrometers
Baumé hydrometers
55 - 65, 0,1, 300 mm
379,00 kr
1 * 1 Items
Baumé hydrometers calibrated at 15 °C.
  • Længde:
    300 mm
  • Seq:
    25
  • Inddeling:
    0,1
  • Område:
    55 - 65