Orders LinkContactUsLinkComponent
Baumé hydrometers
30 - 45, 0,1, 300 mm
  ALLA0160FG045/15QP
Baumé hydrometers
  ALLA0160FG045/15QP
Baumé hydrometers
Baumé hydrometers
30 - 45, 0,1, 300 mm
349,00 kr
1 * 1 Items
Baumé hydrometers calibrated at 15 °C.
  • Længde:
    300 mm
  • Seq:
    14
  • Inddeling:
    0,1
  • Område:
    30 - 45