Orders LinkContactUsLinkComponent
Baumé hydrometers
60 - 75, 0,5, 300 mm
  ALLA0150FG075/15QP
Baumé hydrometers
  ALLA0150FG075/15QP
Baumé hydrometers
Baumé hydrometers
60 - 75, 0,5, 300 mm
390,00 kr
1 * 1 Items
Baumé hydrometers calibrated at 15 °C.
  • Længde:
    300 mm
  • Seq:
    28
  • Inddeling:
    0,5
  • Område:
    60 - 75