Orders LinkContactUsLinkComponent
Swabs
Swabs
Sterile vatpinde (enkelt indpakket), Plast / bomuld, 2,2 mm, 150 mm
  LPIT112498
Swabs
  LPIT112498
Swabs
Swabs
Sterile vatpinde (enkelt indpakket), Plast / bomuld, 2,2 mm, 150 mm
1.760,00 kr
1 * 1.000 Items
Sterile and non sterile swabs designed for use in microbiology.
Caution: *Produktet/produkterne på denne side er uden for anvendelsesområdet for EU -direktiv 2019/904
  • Ø:
    2,2 mm
  • Beskrivelse:
    Sterile vatpinde (enkelt indpakket)
  • Længde:
    150 mm
  • Skaft/hoved:
    Plast / bomuld