Propper, universalhætter, FitsAll™
ufarvet, 12 - 16 mm
SIMPT403N
Designet, så de er lette at sætte på og tage af. Hætten fjernes nemt og hurtigt. FitsAll™-hætten er ideel til genlukning af de fleste typer 12 og 16 mm O.D. evakuerede blodprøveglas af glas. Fleksible FitsAll™-hætter beskytter mod aerosoler eller højinfektiøse organismer. De sikrer prøverne mod krydskontaminering og arbejdsområderne i laboratoriet mod infektion og spild. Præcisionsstøbt af lavdensitets-
polyethylen, så FitsAll™ passer perfekt på røret. Ikke egnet til autoklavering.
- PE
- Meget robuste under de mest krævende procedurer, inklusive centrifugering
- Fås i 8 farver for nem prøveidentifikation
- Ø bund:12 - 16 mm
- Farve:ufarvet