Orders LinkContactUsLinkComponent
Farvekodere til cryorør, CryoColorCode, Nunc™
orange
  479-6861
   Lav fremstillingspåvirkning
Farvekodere til cryorør, CryoColorCode, Nunc™
  479-6861
   Lav fremstillingspåvirkning
Farvekodere til cryorør, CryoColorCode, Nunc™
Farvekodere til cryorør, CryoColorCode, Nunc™
orange
134,00 kr
  30/06/2026
1 * 500 Items
Farvekodede indsatser, m. skrivefelt, til låget.
Rille til fjernelse af rør eller CryoColorCodes.
  • Farve:
    orange
  • Seq:
    07
  • Cat. No.:
    479-6861
  • Miljøcertificering:
    ISO 14001 (Certificate Registration No.CERT-IT000330)
  • Environmentally Preferable:
    Lav fremstillingspåvirkning