Farvekodere til cryorør, CryoColorCode, Nunc™
grøn
Katalog # 479-6860
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Farvekodere til cryorør, CryoColorCode, Nunc™
Katalog # 479-6860
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Gå til:
Product Details & Documents
Farvekodede indsatser, m. skrivefelt, til låget.
Rille til fjernelse af rør eller CryoColorCodes.
Documents
Specifikationer
- Farve:grøn
- Seq:04
- Cat. No.:479-6860
- Miljøcertificering:ISO 14001 (Certificate Registration No.CERT-IT000330)
- Environmentally Preferable:Lav fremstillingspåvirkning