Orders LinkContactUsLinkComponent
Farvekodere til cryorør, CryoColorCode, Nunc™
Farvekodere til cryorør, CryoColorCode, Nunc™
grøn
Katalog # 479-6860
   Lav fremstillingspåvirkning
Leverandør:   Thermo Fisher Scientific
Farvekodere til cryorør, CryoColorCode, Nunc™
Katalog # 479-6860
   Lav fremstillingspåvirkning
Farvekodere til cryorør, CryoColorCode, Nunc™
Farvekodere til cryorør, CryoColorCode, Nunc™
grøn
Price
134,00 kr
Udsalg
Gælder indtil kl 30/06/2026
Log ind for tilgængelighed
1 * 500 Items
Product Details & Documents
Farvekodede indsatser, m. skrivefelt, til låget.
Rille til fjernelse af rør eller CryoColorCodes.
Specifikationer
  • Farve:
    grøn
  • Seq:
    04
  • Cat. No.:
    479-6860
  • Miljøcertificering:
    ISO 14001 (Certificate Registration No.CERT-IT000330)
  • Environmentally Preferable:
    Lav fremstillingspåvirkning