Orders LinkContactUsLinkComponent
Spinner flasks, disposable, Corning®
Spinner flasks, disposable, Corning®
Flasks with two solid caps on the side arms, 3000 ml, sidearmshalsgeving GL 45, 2, 1000-3000 ml, 188×259 mm
Katalog # 734-4099
Leverandør:   Corning
Spinner flasks, disposable, Corning®
Katalog # 734-4099
Leverandør:  Corning
Spinner flasks, disposable, Corning®
Spinner flasks, disposable, Corning®
Flasks with two solid caps on the side arms, 3000 ml, sidearmshalsgeving GL 45, 2, 1000-3000 ml, 188×259 mm
Price
9.370,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 4 Items
Product Details & Documents
The Corning® disposable spinner flask system comes ready-to-use with paddle and integrated magnet, eliminating the need for time-consuming assembly or cleaning and reassembly.
  • Paddle size and height is optimised for each vessel size
  • Integrated magnet provides smooth, even rotation at required speeds on slow-speed stirrers
  • Heat build-up in the vessel is reduced by means of a specially designed flange that raised the vessel off the stir-plate surface for the 125 and 500 ml flasks only
Molded from virgin polystyrene and gamma-irradiated, each spinner flask system assures a clean and sterile unit that is nonpyrogenic. No more concerns with detergent residues or contamination.
Made of USP Class VI and ISO 10993-18 polystyrene, the vessel is comparable to conventional glass spinner flasks for growth of suspension cell lines and any attachment-dependent cultures using microcarrier beads.
Specifikationer
  • Diameter×H:
    188×259 mm
  • Anbefalet arbejdsvolumen:
    1000-3000 ml
  • Kapacitet:
    3000 ml
  • Beskrivelse:
    Flasks with two solid caps on the side arms
  • Seq:
    06
  • Hals:
    sidearmshalsgeving GL 45
  • Antal sidearme:
    2
Accessories
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Modified impeller assembly for magnetically-driven 36 L Corning® Proculture® spinner flask, reusable
    Modified impeller assembly for magnetically-driven 36 L Corning® Proculture® spinner flask, reusable
    CORN401901
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 11.140,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Gevind
    Tilgængelighed
    Price
  • Ventileret låg, 0,2 μm ventilationshul, til 500, 1000 og 3000 ml spinnerkolber
    Ventileret låg, 0,2 μm ventilationshul, til 500, 1000 og 3000 ml spinnerkolber
    734-4102
    GL45
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 4 Items - 375,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Gevind
    Tilgængelighed
    Price
  • Låg til aseptisk sideåbningsoverførsel, diprør med 0,2 μm ventilationshul, luer-lock (han), til 500 ml spinnerkolbe
    Låg til aseptisk sideåbningsoverførsel, diprør med 0,2 μm ventilationshul, luer-lock (han), til 500 ml spinnerkolbe
    734-4101
    GL45
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 2 Items - 3.750,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Flat cap, PE, disposable, orange, for 500, 1000 and 3000 ml spinner flasks
    Flat cap, PE, disposable, orange, for 500, 1000 and 3000 ml spinner flasks
    CORN3568
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 4 Items - 344,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Gevind
    Tilgængelighed
    Price
  • Låg til aseptisk sideåbningsoverførsel, diprør med 0,2 μm ventilationshul, luer-lock (han), til 3000 ml spinnerkolbe
    Låg til aseptisk sideåbningsoverførsel, diprør med 0,2 μm ventilationshul, luer-lock (han), til 3000 ml spinnerkolbe
    734-4100
    GL45
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 2 Items - 3.750,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Gevind
    Tilgængelighed
    Price
  • Låg til aseptisk sideåbningsoverførsel, diprør med 0,2 μm ventilationshul, luer-lock (han), til 1000 ml spinnerkolbe
    Låg til aseptisk sideåbningsoverførsel, diprør med 0,2 μm ventilationshul, luer-lock (han), til 1000 ml spinnerkolbe
    734-4098
    GL45
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 2 Items - 3.750,00 kr