Spinner flasks, disposable, Corning®
Product Details & Documents
The Corning® disposable spinner flask system comes ready-to-use with paddle and integrated magnet, eliminating the need for time-consuming assembly or cleaning and reassembly.
- Paddle size and height is optimised for each vessel size
- Integrated magnet provides smooth, even rotation at required speeds on slow-speed stirrers
- Heat build-up in the vessel is reduced by means of a specially designed flange that raised the vessel off the stir-plate surface for the 125 and 500 ml flasks only
Molded from virgin polystyrene and gamma-irradiated, each spinner flask system assures a clean and sterile unit that is nonpyrogenic. No more concerns with detergent residues or contamination.
Made of USP Class VI and ISO 10993-18 polystyrene, the vessel is comparable to conventional glass spinner flasks for growth of suspension cell lines and any attachment-dependent cultures using microcarrier beads.
Specifikationer
- Diameter×H:188×259 mm
- Anbefalet arbejdsvolumen:1000-3000 ml
- Kapacitet:3000 ml
- Beskrivelse:Flasks with two solid caps on the side arms
- Seq:06
- Hals:sidearmshalsgeving GL 45
- Antal sidearme:2
Accessories
Produktinformation
- Katalog #TilgængelighedPrice
- Modified impeller assembly for magnetically-driven 36 L Corning® Proculture® spinner flask, reusableModified impeller assembly for magnetically-driven 36 L Corning® Proculture® spinner flask, reusableCORN401901Log ind for tilgængelighed1 * 1 Items - 11.140,00 kr
Produktinformation
- Katalog #GevindTilgængelighedPrice
- Ventileret låg, 0,2 μm ventilationshul, til 500, 1000 og 3000 ml spinnerkolberVentileret låg, 0,2 μm ventilationshul, til 500, 1000 og 3000 ml spinnerkolber734-4102GL45Log ind for tilgængelighed1 * 4 Items - 375,00 kr
Produktinformation
- Katalog #GevindTilgængelighedPrice
- Låg til aseptisk sideåbningsoverførsel, diprør med 0,2 μm ventilationshul, luer-lock (han), til 500 ml spinnerkolbeLåg til aseptisk sideåbningsoverførsel, diprør med 0,2 μm ventilationshul, luer-lock (han), til 500 ml spinnerkolbe734-4101GL45Log ind for tilgængelighed1 * 2 Items - 3.750,00 kr
Produktinformation
- Katalog #TilgængelighedPrice
- Flat cap, PE, disposable, orange, for 500, 1000 and 3000 ml spinner flasksFlat cap, PE, disposable, orange, for 500, 1000 and 3000 ml spinner flasksCORN3568Log ind for tilgængelighed1 * 4 Items - 344,00 kr
Produktinformation
- Katalog #GevindTilgængelighedPrice
- Låg til aseptisk sideåbningsoverførsel, diprør med 0,2 μm ventilationshul, luer-lock (han), til 3000 ml spinnerkolbeLåg til aseptisk sideåbningsoverførsel, diprør med 0,2 μm ventilationshul, luer-lock (han), til 3000 ml spinnerkolbe734-4100GL45Log ind for tilgængelighed1 * 2 Items - 3.750,00 kr
Produktinformation
- Katalog #GevindTilgængelighedPrice
- Låg til aseptisk sideåbningsoverførsel, diprør med 0,2 μm ventilationshul, luer-lock (han), til 1000 ml spinnerkolbeLåg til aseptisk sideåbningsoverførsel, diprør med 0,2 μm ventilationshul, luer-lock (han), til 1000 ml spinnerkolbe734-4098GL45Log ind for tilgængelighed1 * 2 Items - 3.750,00 kr