Microscope slides, Corning®
Matteret på begge sider, ufarvet, Glas, 75×25 mm
Leverandør: Corning
Gå til:
Product Details & Documents
Disse mikroskopiobjektglas er enten matte på den ene eller begge sider, eller de kan have almindelig overflade.
- Klarheden er forstærket med materiale, som er udvalgt til formålet vand-hvidt glas
- De matterede objektglas er sandblæst, så de er nemme at skrive på og letaflæselige
- Hvert objektglas er efterset for revner og ru kanter, før de forlader fabrikken
Documents
Certifikater
Søg efter partinummerSpecifikationer
- Farve:ufarvet
- Beskrivelse:Matteret på begge sider
- L×B:75×25 mm
- Materiale:Glas
- Seq:03