Orders LinkContactUsLinkComponent
Temperature probes
Extension cable, PT100, −90…+200 °C, 3 m, - mm
Katalog # HUBE6292
Leverandør:   HUBER
Temperature probes
Katalog # HUBE6292
Leverandør:  HUBER
Temperature probes
Temperature probes
Extension cable, PT100, −90…+200 °C, 3 m, - mm
Price
2.230,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
For external thermo regulation applications.
Specifikationer
  • Område:
    −90…+200 °C
  • Beskrivelse:
    Extension cable, PT100
  • Længde:
    3 m
  • Seq:
    06
  • Ø×L:
    - mm