Orders LinkContactUsLinkComponent
Termostatbade
Termostatbade
(−20)28...300 °C, 2,2 - 3 kW, 8,5 (5,2***) L, 242×404×392 mm, 18 kg
Katalog # 461-0138
Leverandør:   HUBER
Termostatbade
Katalog # 461-0138
Leverandør:  HUBER
Termostatbade
Termostatbade
(−20)28...300 °C, 2,2 - 3 kW, 8,5 (5,2***) L, 242×404×392 mm, 18 kg
Price
39.970,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
The low bath volume means these circulators are ideal for controlling the temperature of small external applications, or for direct temperature control of small objects directly in the bath. The Pilot ONE® controller offers a brilliant 14,5 cm touch screen with graphic functions and a comfortable navigation menu in 11 languages plus USB and Ethernet connections.
  • Pilot ONR® kan udskiftes og kan anvendes som fjernstyringsenhed (med datakabel som ekstraudstyr)
  • Styreenheden kan opgraderes med yderligere funktioner på et hvilket som helst tidspunkt (med pakkerne Exclusive og Professional E-grade®), basisversionen omfatter 6 sprog (engelsk, tysk, spansk, italiensk og russisk)
  • Displayets aflæsningsinterval er 0,1 °C, displayet kan brugertilpasses og vigtige oplysninger som fx indstillingspunkt, faktisk intern temperatur eller procestemperatur kan vises i et større format
  • Kraftfuld tryk-/sugepumpe (VPC)
  • Brugeren kan indstille visuelle og akustiske alarmer, som begrænser temperaturintervallet, samt programmere enheden til uovervåget start ved hjælp af ur- og kalenderfunktionerne
External systems can also be controlled using rotational speed-controlled pressure-suction pumps with VPC technology. Models with a larger heat output are suitable for larger bath volumes. The telescopic arm can be pulled out to a length of a maximum of 884 mm.
Maximum pump capacities:
27 L/min, 700 mbar, 22 L/min, 400 mbar (suction) for CC-200/202/205
25 L/min, 700 mbar, 18,5 L/min, 400 mbar (suction) for CC-300/304/308/315
 : Accessories included. There are also some optional accessories.
 : * Working temperature range can be lowered to −30 to +200 °C or ** −20 to +300 °C if an external cooling device is used.
*** With displacement insert.
Specifikationer
  • Opvarmnings kapacitet:
    2,2 - 3 kW
  • Temperaturområde:
    (−20)28...300 °C
  • Vægt:
    18 kg
  • Kapacitet:
    8,5 (5,2***) L
  • Seq:
    06
  • B×D×H:
    242×404×392 mm
Accessories
Produktinformation
  • Katalog #
    Til
    Tilgængelighed
    Price
  • Calibration insert
    Calibration insert
    HUBE9355
    CC-308B
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 12.150,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Til
    Tilgængelighed
    Price
  • Calibration insert
    Calibration insert
    HUBE6126
    CC-315B
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 13.160,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Til
    Tilgængelighed
    Price
  • Displacement insert, W×D×H: 260×135×185 mm
    Displacement insert, W×D×H: 260×135×185 mm
    HUBE6043
    CC-315B
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 4.070,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Til
    Tilgængelighed
    Price
  • Displacement insert W×D×H: 85×100×133 mm
    Displacement insert W×D×H: 85×100×133 mm
    HUBE6041
    CC-205B
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 3.520,00 kr