Orders LinkContactUsLinkComponent
Membranfiltre, type 184
Membranfiltre, type 184
184, 0,45 µm, 50 mm, +
Katalog # SART18406-50-ACN
Leverandør:   Sartorius
Membranfiltre, type 184
Katalog # SART18406-50-ACN
Leverandør:  Sartorius
Membranfiltre, type 184
Membranfiltre, type 184
184, 0,45 µm, 50 mm, +
Price
2.610,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 100 Items
Product Details & Documents
Regeneret cellulose, hydrofile membranfiltre. Til filtrering af organiske opløsningsmidler. Velegnet til partikelfjernelse fra vandige opløsninger op opløsningsmidler. Lav adsorption.
* Steril
Documents
Specifikationer
  • Ø:
    50 mm
  • Porestørrelse:
    0,45 µm
  • Steril:
    +
  • Model:
    184
  • Seq:
    06
  • Tykkelse:
    170 µm
  • Cat. No.:
    SART18406-50-ACN
  • Max. temperature:
    180 °C
  • Flowhastighed for vand:
    30 ml/min/cm² (1 bar)