Ordreindtastning
Denmark
Orders LinkContactUsLinkComponent
 

Cleaning agents, elma tec clean

elma tec clean S2, til rengøring af rustfrit stål, ædle metaller, glas, keramik og udvalgte plastmaterialer, <1,0
Katalog # ELMA8000170
Leverandør:   ELMA SCHMIDBAUER
Cleaning agents, elma tec clean
Katalog # ELMA8000170
Leverandør:  ELMA SCHMIDBAUER
Cleaning agents, elma tec clean
Cleaning agents, elma tec clean

elma tec clean S2, til rengøring af rustfrit stål, ædle metaller, glas, keramik og udvalgte plastmaterialer, <1,0

Price
3.300,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 25 L
Product Details & Documents

Powerful cleaners for ultrasonic baths suitable for many industrial cleaning tasks

  • prolongs the service life of the ultrasonic unit
  • Highly efficient concentrate
  • Long shelf life
Specifikationer
  • Beskrivelse:
    elma tec clean S2, til rengøring af rustfrit stål, ædle metaller, glas, keramik og udvalgte plastmaterialer
  • pH-værdi:
    <1,0
Accessories

Produktinformation

  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Hane til 5 l og 10 l beholdere
    Hane til 5 l og 10 l beholdere
    ELMA8000003927
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 117,00 kr

Produktinformation

  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Hane til 25 l beholdere
    Hane til 25 l beholdere
    ELMA8000003928
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 117,00 kr

Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.