VWR®, pH Electrodes
pH electrode, refillable, Refillable, 0 - 14, 0...100 °C, Glas, BNC
Katalog # 662-1809
Leverandør: VWR Collection
Gå til:
Specifikationer
- Tilslutning:BNC
- Model:Refillable
- Beskrivelse:pH electrode, refillable
- Materiale:Glas
- Temperatur:0...100 °C
- pH:0 - 14