Orders LinkContactUsLinkComponent
Digitale buretter, Titrette®
50 ml, 0,002 ml, ±0,06 %, <0,02 %
  613-0906
   Lav fremstillingspåvirkning|Bæredygtig emballage
 :   Brand
Digitale buretter, Titrette®
  613-0906
 :  Brand
   Lav fremstillingspåvirkning|Bæredygtig emballage
Digitale buretter, Titrette®
Digitale buretter, Titrette®
50 ml, 0,002 ml, ±0,06 %, <0,02 %
11.960,00 kr
1 * 1 Items
Variabelt volumen.
  • Let og fleksibel burette med kompakt design og høj præcision (Præcis titrering inden for fejlgrænserne i henhold til Klasse A)
  • Glidende betjening med store, brugervenlige drejehjul til følsom dråbevis titrering
  • Fire nyttige ekstrafunktioner, som gør dit arbejde lettere: Justering med Easy Calibration, Calibration Schedule til at gemme en dato for næste kalibrering, strømbesparelse med Auto-Power-Off, Change bruges til at ændre indstillinger for decimaler
  • Let at skille ad: Rengøring, vedligeholdelse og udskiftning af dele kan udføres nemt og bekvemt i laboratoriet
  • PC-interface (ekstraudstyr) til direkte dataoverførsel til PC, hvilket eliminerer transmissionsfejl under transkription af de primære data (hvilket opfylder et vigtigt krav ifølge GLP)
Med Titrette bottle top burette kan du titrere hurtigt og pålideligt med den største præcision, selv på begrænset plads, uden behov for en stikkontakt.
Titrette® har et innovativt nyt målingssystem – så den lever op til selv de snævre fejlgrænser (i forhold til det nominelle volumen) for glasburetter af Klasse A i henhold til DIN EN ISO 385.
 : Titrette® burette m. flaske, konformitetstestet, leveres med certifikat, teleskoppåfyldningsrør (170 - 330 mm), recirkulationsslange, 2 mikrobatterier (AAA/UM4/LR03), 3 flaskeadaptere PP (GL 45/32, GL 45/S 40 og GL 32/NS 29/32), 2 farvede inspektionsruder, betjeningsvejledning. (Yderligere medfølger ved bestilling af Titrette® med PC-interface: kabel m. stik til pc (Sub-D-stik, 9-benet) og en cd med driversoftware, kommunikationsprotokol, applikationseksempel og en speciel betjeningsvejledning).
  • Kapacitet:
    50 ml
  • Seq:
    06
  • Nøjagtighed:
    ±0,06 %
  • Inddeling:
    0,002 ml
  • Usikkerhed:
    <0,02 %
  • Cat. No.:
    613-0906
  • Miljøcertificering:
    ISO 14001 and ISO 50001
  • Environmentally Preferable:
    Lav fremstillingspåvirkning|Bæredygtig emballage
Accessories
  •  
    Beskrivelse
  • 613-1766
    Titrating tube with screw cap and integrated discharge and recirculation valve
    1 * 1 Items - 551,00 kr
  •  
    Beskrivelse
  • 613-3745
    Stempelhoved, 50 ml
    1 * 1 Items - 431,00 kr
  •  
    Beskrivelse
  • 613-3744
    Stempelhoved, 25 ml
    1 * 1 Items - 431,00 kr
  •  
    Beskrivelse
  • 613-3742
    Inspektionsruder (ravfarvede vinduer til beskyttelse af lysfølsomme medier)
    1 * 1 Items - 133,00 kr
  •  
    Beskrivelse
  • BRND707531
    Piston head, 10 ml
    1 * 1 Items - 431,00 kr
  •  
    Beskrivelse
  • BRND6636
    Filling valve Titrette®, with olive-shaped nozzle and sealing ring
    1 * 1 Items - 262,00 kr