Propper, flangeprophætter
hvid, 16 mm
Katalog # SIMPT404-10W
Leverandør: Simport Scientific
Gå til:
Product Details & Documents
PE Tryklåg og snaplåg med 2 positioner af proptypen er fremstillet af polyethylen til reagensglas med en udvendig diameter 12 eller 17 mm. Låg med to positioner kan anvendes på to måder: Den lukkede, men ikke forseglede position, hvor prøverne holdes aerobe til mikrobiologiske procedurer, og den helt forseglede position, hvor låget skubbes helt ned for at forsegle røret til anaerobe forhold eller opbevaring, transport og centrifugering.
Specifikationer
- Ø bund:16 mm
- Farve:hvid