Swabs
Sterile vatpinde (enkelt indpakket), Wood/cotton, 2,2 mm, 150 mm
Supplier: LP ITALIANA
Jump to:
Product Details & Documents
Sterile and non sterile swabs designed for use in microbiology.
Caution: *Produktet/produkterne på denne side er uden for anvendelsesområdet for EU -direktiv 2019/904
Specifications
- Ø:2,2 mm
- Beskrivelse:Sterile vatpinde (enkelt indpakket)
- Længde:150 mm
- Skaft/hoved:Wood/cotton