Natriumhydroxid ≥97.0%, shot, TECHNICAL
Plastic bucket, 25 kg
Leverandør: VWR Chemicals
Natriumhydroxid ≥97.0%, shot, TECHNICAL
Katalog # 28240.460
Leverandør: VWR Chemicals
CAS nummer: 1310-73-2
Gå til:
Product Details & Documents
Synonymer: Caustic soda
- CAS nummer:1310-73-2
- Formel:NaOH
- MDL nummer:MFCD00003548
- Molecular Weight:40 g/mol
- Merck Index:14,08627
- Kogende Pt:1390 °C (1013 hPa)
- Smeltende Pt:323 °C
- Tæthed:2,13 g/cm³ (20 °C)
- Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
- EINECS:215-185-5
- FN:1823
- ADR:8,II
- NÅ:01-2119457892-27
Documents
Certifikater
Søg efter partinummer1L Plastic bottle for solids DIN 60 UN (ZPACK13251000)
Emballageoplysninger
P20_VWRC28240.292_SPEC_EN.pdf P20_VWRC28240.361_SPEC_EN.pdf P20_VWRC28240.460_SPEC_EN.pdf spec_VWRC28240.292 spec_VWRC28240.292
Produktspecifikation
More
VWR Chemicals Big Packs and Bulks
Produktlitteratur
Specifikationer
Specifikationstestresultater
- Assay:Min. 97.0 %
- Sodium carbonate:Max. 1.5 %
Specifikationer
- Pakning:Plastic bucket
- Pakn:25 kg