VWR®, Bægerglas, lav type
1000 ml, 130 mm, 100 mm
Katalog # 213-0302
Leverandør: VWR Collection
Gå til:
Product Details & Documents
18/8 rustfrit stål.
- Robust og holdbar
- Fremragende resistens mod varme
- Glat overflade, som giver hurtig og let rengøring
En komplet serie metalbægre til mange opgaver i laboratoriet. Kan bruges med ætsende materialer. Fås også med kant eller tud samt med eller uden håndtag.
Specifikationer
- Udv.Ø:100 mm
- Kapacitet:1000 ml
- Højde:130 mm
- Seq:25