Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, Bægerglas, lav type
VWR®, Bægerglas, lav type
500 ml, 110 mm, 80 mm
Catalog # 213-0301
Supplier:   VWR Collection
VWR®, Bægerglas, lav type
Catalog # 213-0301
Supplier:  VWR Collection
VWR®, Bægerglas, lav type
VWR®, Bægerglas, lav type
500 ml, 110 mm, 80 mm
Price
1.150,00 kr
Log in for availability
1 * 1 Items
Product Details & Documents
18/8 rustfrit stål.
  • Robust og holdbar
  • Fremragende resistens mod varme
  • Glat overflade, som giver hurtig og let rengøring
En komplet serie metalbægre til mange opgaver i laboratoriet. Kan bruges med ætsende materialer. Fås også med kant eller tud samt med eller uden håndtag.
Specifications
  • Udv.Ø:
    80 mm
  • Kapacitet:
    500 ml
  • Højde:
    110 mm
  • Seq:
    24