Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, Bægerglas, lav type
250 ml, 80 mm, 65 mm
  213-0300
VWR®, Bægerglas, lav type
  213-0300
VWR®, Bægerglas, lav type
VWR®, Bægerglas, lav type
250 ml, 80 mm, 65 mm
955,00 kr
1 * 1 Items
18/8 rustfrit stål.
  • Robust og holdbar
  • Fremragende resistens mod varme
  • Glat overflade, som giver hurtig og let rengøring
En komplet serie metalbægre til mange opgaver i laboratoriet. Kan bruges med ætsende materialer. Fås også med kant eller tud samt med eller uden håndtag.
  • Udv.Ø:
    65 mm
  • Kapacitet:
    250 ml
  • Højde:
    80 mm
  • Seq:
    23