Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, Bægerglas, lav type
VWR®, Bægerglas, lav type
5000 ml, 210 mm, 180 mm
Catalog # 213-0298
Supplier:   VWR Collection
VWR®, Bægerglas, lav type
Catalog # 213-0298
Supplier:  VWR Collection
VWR®, Bægerglas, lav type
VWR®, Bægerglas, lav type
5000 ml, 210 mm, 180 mm
Price
2.590,00 kr
Log in for availability
1 * 1 Items
Product Details & Documents
18/8 rustfrit stål.
  • Robust og holdbar
  • Fremragende resistens mod varme
  • Glat overflade, som giver hurtig og let rengøring
En komplet serie metalbægre til mange opgaver i laboratoriet. Kan bruges med ætsende materialer. Fås også med kant eller tud samt med eller uden håndtag.
Specifications
  • Udv.Ø:
    180 mm
  • Kapacitet:
    5000 ml
  • Højde:
    210 mm
  • Seq:
    14