VWR®, Bægerglas, lav type
100 ml, 60 mm, 50 mm
Katalog # 213-0292
Leverandør: VWR Collection
Gå til:
Product Details & Documents
18/8 rustfrit stål.
- Robust og holdbar
- Fremragende resistens mod varme
- Glat overflade, som giver hurtig og let rengøring
En komplet serie metalbægre til mange opgaver i laboratoriet. Kan bruges med ætsende materialer. Fås også med kant eller tud samt med eller uden håndtag.
Specifikationer
- Udv.Ø:50 mm
- Kapacitet:100 ml
- Højde:60 mm
- Seq:08