Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, Bægerglas, lav type
VWR®, Bægerglas, lav type
3000 ml, 180 mm, 150 mm
Katalog # 213-0290
Leverandør:   VWR Collection
VWR®, Bægerglas, lav type
Katalog # 213-0290
Leverandør:  VWR Collection
VWR®, Bægerglas, lav type
VWR®, Bægerglas, lav type
3000 ml, 180 mm, 150 mm
Price
2.430,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
18/8 rustfrit stål.
  • Robust og holdbar
  • Fremragende resistens mod varme
  • Glat overflade, som giver hurtig og let rengøring
En komplet serie metalbægre til mange opgaver i laboratoriet. Kan bruges med ætsende materialer. Fås også med kant eller tud samt med eller uden håndtag.
Specifikationer
  • Udv.Ø:
    150 mm
  • Kapacitet:
    3000 ml
  • Højde:
    180 mm
  • Seq:
    20