Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, Bægerglas, lav type
VWR®, Bægerglas, lav type
250 ml, 80 mm, 65 mm
Katalog # 213-0279
Leverandør:   VWR Collection
VWR®, Bægerglas, lav type
Katalog # 213-0279
Leverandør:  VWR Collection
VWR®, Bægerglas, lav type
VWR®, Bægerglas, lav type
250 ml, 80 mm, 65 mm
Price
716,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
18/8 rustfrit stål.
  • Robust og holdbar
  • Fremragende resistens mod varme
  • Glat overflade, som giver hurtig og let rengøring
En komplet serie metalbægre til mange opgaver i laboratoriet. Kan bruges med ætsende materialer. Fås også med kant eller tud samt med eller uden håndtag.
Specifikationer
  • Udv.Ø:
    65 mm
  • Kapacitet:
    250 ml
  • Højde:
    80 mm
  • Seq:
    02