Orders LinkContactUsLinkComponent
Zone-prøvetagere
Zone-prøvetagere
All-layer prøvetager, V4A, 550 mm, 430 mm, 3, 25 mm, 70 ml
Katalog # 312-0079
Leverandør:   BURKLE
Zone-prøvetagere
Katalog # 312-0079
Leverandør:  BURKLE
Zone-prøvetagere
Zone-prøvetagere
All-layer prøvetager, V4A, 550 mm, 430 mm, 3, 25 mm, 70 ml
Price
7.480,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Til prøvetagning af bulkemner; der kan tages tværsnitsprøver fra forskellige prøvedybder. Velegnet til brug med en række prøvesubstrater fra fint pulver til groft korn. Multi-prøvetageren har tre eller fem forskellige kamre til samtidig prøvetagning fra forskellige prøvedybder. Uno-prøvetageren har ét kammer til prøvetagning fra en specifik dybde. All layer-prøvetageren har ingen kamre, og tre til fem åbninger giver mulighed for at tage én prøve fra flere dybder. Jumbo-prøvetageren har ingen kamre og tre, fem eller syv åbninger; med en 50 mm rørdiameter er dette ideelt til større kornstørrelser og mængder.
  • Easy to clean, removable tip
  • Colour coding (Multi and Uno samplers)
  • Ultra-pure materials: Stainless steel V4A (1.4404)/AISI 316 L, PTFE or aluminium
  • 3 lengths from 550 mm to 1500 mm, Jumbo up to 2500 mm
  • Samplers have smallest possible gap between inner and outer tubes
Specifikationer
  • Ø:
    25 mm
  • Neds.- dybde:
    430 mm
  • Volumen:
    70 ml
  • Beskrivelse:
    All-layer prøvetager, V4A
  • Længde:
    550 mm
  • Kamre:
    3
Accessories
Produktinformation
  • Katalog #
    Ø
    Tilgængelighed
    Price
  • Forseglingsovertræk, PP, steriliserbar, 25 mm Ø, 150 mm
    Forseglingsovertræk, PP, steriliserbar, 25 mm Ø, 150 mm
    300-0114
    25 mm
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 3 Items - 365,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Rengøringsbørster, PVC/rustfrit stål, 50 mm Ø, længde 1000 mm
    Rengøringsbørster, PVC/rustfrit stål, 50 mm Ø, længde 1000 mm
    300-0110
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 660,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Kvalitetspapir, format 890×230 mm, til tømning af indsamlede prøver
    Kvalitetspapir, format 890×230 mm, til tømning af indsamlede prøver
    300-0112
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 50 Items - 479,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Rengøringsbørster, PVC/rustfrit stål, 25 mm Ø, længde 800 mm
    Rengøringsbørster, PVC/rustfrit stål, 25 mm Ø, længde 800 mm
    331-2172
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 601,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Rengøringsbørster, PVC/rustfrit stål, 25 mm Ø, længde 600 mm
    Rengøringsbørster, PVC/rustfrit stål, 25 mm Ø, længde 600 mm
    331-2173
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 601,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Ø
    Tilgængelighed
    Price
  • Forseglingsovertræk, PP, steriliserbar, 50 mm Ø
    Forseglingsovertræk, PP, steriliserbar, 50 mm Ø
    300-0113
    50 mm
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 312,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Rengøringsbørster, PVC/rustfrit stål, 25 mm Ø, længde 400 mm
    Rengøringsbørster, PVC/rustfrit stål, 25 mm Ø, længde 400 mm
    300-0109
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 601,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Rengøringsbørster, PVC/rustfrit stål, 25 mm Ø, længde 1000 mm
    Rengøringsbørster, PVC/rustfrit stål, 25 mm Ø, længde 1000 mm
    331-2170
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 601,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Transportkasse
    Transportkasse
    312-1141
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 1.510,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Tømmetragt, separat, V2A
    Tømmetragt, separat, V2A
    300-0059
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 827,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Rengøringsbørster, PVC/rustfrit stål, 50 mm Ø, længde 3000 mm
    Rengøringsbørster, PVC/rustfrit stål, 50 mm Ø, længde 3000 mm
    300-0111
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 1.350,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Tømningsenhed, rustfrit stål V2A, komplet med tre tragte
    Tømningsenhed, rustfrit stål V2A, komplet med tre tragte
    300-0058
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 5.310,00 kr