Stoppers for tubes
Grip stopper, 16 mm O.D., ufarvet
Katalog # GREI310321UK
Gå til:
Discontinued
Produktet er udgået. Men vi fandt lignende alternative produkter.
Alternativer
[EN]PLUG Ø16MM PE W/TONGUES NATURAL 1 * 1.000 Items Katalog #212-0550
Produktet 212-0550 er en erstatning for GREI310321UK, men varierer efter mærke, emballage eller mængde.
GRIP CAP 16MM 1 * 100 Items Katalog #212-0642
Produktet 212-0642 er en erstatning for GREI310321UK, men varierer efter mærke, emballage eller mængde.
Product Details & Documents
Specifikationer
- Til rør:16 mm O.D.
- Farve:ufarvet
- Beskrivelse:Grip stopper
- Seq:08