Orders LinkContactUsLinkComponent
Temperature probes
External sensor, PT100, −90…+200 °C, 1,5 m, 8×400 mm
Katalog # HUBE6064
Leverandør:   HUBER
Temperature probes
Katalog # HUBE6064
Leverandør:  HUBER
Temperature probes
Temperature probes
External sensor, PT100, −90…+200 °C, 1,5 m, 8×400 mm
Price
3.610,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
For external thermo regulation applications.
Specifikationer
  • Område:
    −90…+200 °C
  • Beskrivelse:
    External sensor, PT100
  • Længde:
    1,5 m
  • Seq:
    02
  • Ø×L:
    8×400 mm