Probes for 845
Spids til måling i luft, TC type K, −200...+1300 °C, Klasse 1 (EN 60584-2), Nedsænkning/penetration, 1000 mm, 3×1000 mm
Katalog # 620-2257
Leverandør: Testo
Gå til:
Product Details & Documents
Specifikationer
- Område:−200...+1300 °C
- Beskrivelse:Spids til måling i luft, TC type K
- Længde:1000 mm
- Seq:08
- Nøjagtighed:Klasse 1 (EN 60584-2)
- Ansøgning:Nedsænkning/penetration
- Ø×L:3×1000 mm