Closing cones, Combi-Stoppers
Lukkekegler, kombi-prop, PE, latex- og PVC-fri, anvendes universalt til injektionsteder uden nåle
og på forhånd fyldte sprøjter med forsegling, blå
og på forhånd fyldte sprøjter med forsegling, blå
Leverandør: B. Braun
Gå til:
Product Details & Documents
These PE Combi-Stoppers are used for sealing male or female Luer-Lock and Luer-Slip connections.
- Unique multifunctional design
- Sterile closing of pre-filled syringes and all kinds of open IV-accesses in IV-Sets
Available in red, blue and white.
Documents
Certifikater
Søg efter partinummerSpecifikationer
- Farve:blå
- Beskrivelse:Lukkekegler, kombi-prop, PE, latex- og PVC-fri, anvendes universalt til injektionsteder uden nåle
og på forhånd fyldte sprøjter med forsegling - Seq:01