Orders LinkContactUsLinkComponent
Bunsen burners
Bunsenbrænder, 290 g, Flaskegas, 17 mm, 1550 °C
Katalog # USBE1046-1
Leverandør:   USBECK Laborgeräte
Bunsen burners
Katalog # USBE1046-1
Leverandør:  USBECK Laborgeräte
Bunsen burners
Bunsen burners
Bunsenbrænder, 290 g, Flaskegas, 17 mm, 1550 °C
Price
780,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
These air regulated bunsen burners have a double lever stop-cock with pilot flame inside.
Specifikationer
  • Maks. temp.:
    1550 °C
  • Beskrivelse:
    Bunsenbrænder, 290 g
  • Seq:
    002
  • Ø hoved:
    17 mm
  • Til:
    Flaskegas
Complementary Products
Produktinformation
  • Katalog #
    Beskrivelse
    Længde
    Farve
    Tilgængelighed
    Price
  • USBE1634
    Safety gas tubing
    2000 mm
    rød
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 1.640,00 kr
  • USBE1622
    Safety gas tubing
    1000 mm
    rød
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 m - 203,00 kr