Colour Reference Solutions, Reag.Ph.Eur.
Primær opløsning gul (1 ml opløsning indeholder 45,0 mg FeCl3, 6 H2O) Reag. Ph. Eur., Glass bottle, 100 mL
Leverandør: REAGECON
Gå til:
Product Details & Documents
Specifikationer
Specifikationer
- Pakning:Glass bottle
- Pakn:100 mL
- Beskrivelse:Primær opløsning gul (1 ml opløsning indeholder 45,0 mg FeCl3, 6 H2O) Reag. Ph. Eur.