Orders LinkContactUsLinkComponent
Colour Reference Solutions, Reag.Ph.Eur.
Primær opløsning gul (1 ml opløsning indeholder 45,0 mg FeCl3, 6 H2O) Reag. Ph. Eur., Glass bottle, 100 mL
Katalog # REGEEPYS01
Leverandør:   REAGECON
Colour Reference Solutions, Reag.Ph.Eur.
Katalog # REGEEPYS01
Leverandør:  REAGECON
CAS nummer:  
Colour Reference Solutions, Reag.Ph.Eur.
Colour Reference Solutions, Reag.Ph.Eur.
Primær opløsning gul (1 ml opløsning indeholder 45,0 mg FeCl3, 6 H2O) Reag. Ph. Eur., Glass bottle, 100 mL
CAS nummer:  
Price
1.490,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 100 mL
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakning:
    Glass bottle
  • Pakn:
    100 mL
  • Beskrivelse:
    Primær opløsning gul (1 ml opløsning indeholder 45,0 mg FeCl3, 6 H2O) Reag. Ph. Eur.
Specifikationer