Modtryksregulator
Biocompatible back pressure regulator, 20 - 103 bar
JOURJR-BPR2
Denne regulator installeres på detektorens afløbsrør og forhindrer dannelse af bobler i flowcellen under udgasning. Den har et justerbart modtryk fra 0-20,5 bar (300 psi) uden frakobling fra systemet. Andre størrelser fås.
- Forbedrer nullinjestabilitet
- Lav dødvolumen
- Biokompatibel
- Beskrivelse:Biocompatible back pressure regulator
- Seq:02
- Tryk:20 - 103 bar