Quartz cuvettes
Flow cell with rectangular aperture, 35 mm, 31 µl, 0,5 mm, Kvartsglas
HEWL5188-8005
Flow cuvettes with center height of 15 mm and screw fitting connection.
For 8453 UV/Visible spectrophotometers.
- Længde på lysvej:0,5 mm
- Volumen:31 µl
- Vinduesmateriale:Kvartsglas
- Beskrivelse:Flow cell with rectangular aperture
- Højde:35 mm
- Seq:008
Accessories
- Beskrivelse
- Beskrivelse
- Beskrivelse
- Beskrivelse
- Beskrivelse
- Beskrivelse