Labels, biohazard
Biohazard labels, PIC 312-Tri 315-B7541, Polyester, Sort på gul, 315×273 mm, 1 label/card
Katalog # 116-0744
Leverandør: Brady
Gå til:
Product Details & Documents
Alle skilte er i overensstemmelse med gældende europæisk lovgivning.
Bestillingsoplysninger: The polyester labels have a permanent acrylic adhesive.
Specifikationer
- Farve:Sort på gul
- Beskrivelse:Biohazard labels
- Dimensioner:315×273 mm
- Materiale:Polyester
- Seq:10
- Model:PIC 312-Tri 315-B7541
- Pakket:1 label/card