Orders LinkContactUsLinkComponent
Celletæller med tre gitre, McMaster
Celletæller med tre gitre, McMaster
Ekstra dækglas, 80×18 mm, med 3 tællegitre, 10×10 mm (opdelt i 10 dele)
Katalog # MARI0335001
Leverandør:   MARIENFELD
Celletæller med tre gitre, McMaster
Katalog # MARI0335001
Leverandør:  MARIENFELD
Celletæller med tre gitre, McMaster
Celletæller med tre gitre, McMaster
Ekstra dækglas, 80×18 mm, med 3 tællegitre, 10×10 mm (opdelt i 10 dele)
Price
1.570,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
This cell counter is suitable for liquid media.
  • Three counting grids and spare cover glass
  • Pair of clamps to fix the cover glass
  • Ground edges and rounded corners
Specifikationer
  • Beskrivelse:
    Ekstra dækglas, 80×18 mm, med 3 tællegitre, 10×10 mm (opdelt i 10 dele)