Orders LinkContactUsLinkComponent
Selen, powder
Selen, powder
Glass bottle for solids, 250 g
Katalog # A12592.30
Giftig
Sundhed
Leverandør:   Thermo Fisher Scientific
Selen, powder
Katalog # A12592.30
CAS nummer:  7782-49-2
Selen, powder
Selen, powder
Glass bottle for solids, 250 g
CAS nummer:  7782-49-2
Price
1.770,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 250 g
Product Details & Documents
  • CAS nummer:7782-49-2
  • Formel:Se
  • MDL nummer:MFCD00134090
  • Molecular Weight:78.96 g/mol
  • Merck Index:12,08572
  • Kogende Pt:∼685 °C (1013 hPa)
  • Smeltende Pt:217 °C
  • Tæthed:4,28 g/cm³ (20 °C)
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:231-957-4
  • FN:3283
  • ADR:6.1,III
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakning:
    Glass bottle for solids
  • Pakn:
    250 g